Documentos Principais
SAB4700901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD160 antibody produced in mouse
clone BY55
Sinônimo(s):
NK1, NK28
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BY55, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_007053
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD160(11126)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody BY55 recognizes CD160, a 27 kDa glycoprotein expressed on NK cells, NK-T cells, intestinal intraepithelial lymphocytes, TCR-gamma/delta T cells and a small population of TCR-alpha/beta T cells. The antibody detects both GPI-anchored and transmembrane form of CD160.
The previously assigned protein identifier B8PRF2 has been merged into O95971. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Human NK cell line YT2C2
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)