SAB4200202
Anti- INI1/SNF5 antibody, Mouse monoclonal
clone 2C2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-BAF47, Anti-RDT, Anti-RTPS1, Anti-SMARCB1, Anti-SNF5L1, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1, Anti-Sfh1p, Anti-Snr1, Anti-hSNFS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44 kDa
reatividade de espécies
monkey, bovine, canine, mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCB1(6598)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1