Documentos Principais
SAB4700736
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34 antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mucosialin
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
581, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD34(947)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 581 reacts with CD34 (Mucosialin), a 110-115 kDa monomeric transmembrane phosphoglycoprotein expressed on hematopoietic progenitors cells and on the most pluripotential stem cells; it is gradually lost on progenitor cells. The antibody recognizes the class III CD34 epitope resistant to neuraminidase, chymopapain and glycoprotease.
HLDA V.; WS Code MA27.
Imunogênio
Human mucosialin
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xin Wang et al.
Oncology letters, 11(5), 3091-3096 (2016-04-29)
The current study presents a case of cluster of differentiation (CD)56+ myeloid sarcoma in a patient that initially presented with skin lesions, and provides evidence for the clinical and differential diagnosis of myeloid sarcoma. The patient of the present case