Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 112.46 kDa
observed mol wt ~42 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer746)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western blotting with constructs of ULK-1 phosphorylated on Serine 746.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected MBP-tagged ULK1 construct phosphorylated on serine 746, but not in non-phosphorylated construct.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ULK1 phosphorylated on serine 746.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho ULK1(Ser746) in Immunoprecipitation applications (Satoru Torii, et al. (2020). Nat. Commun. 11(1):1754).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho ULK1(Ser746) in Immunofluorescence applications (Satoru Torii, et al. (2020). Nat. Commun. 11(1):1754).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2