SAB4700525
Monoclonal Anti-VIM-PE antibody produced in mouse
clone VI-RE/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Vimentin
Selecione um tamanho
R$ 3.489,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.489,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VI-RE/1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?