Documentos Principais
SAB4700507
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD43, azide free antibody produced in mouse
clone MEM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Leukosialin, Anti-SPN
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.646,00
R$ 1.646,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.646,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.646,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-59, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPN(6693)
Descrição geral
The antibody MEM-59 recognizes neuraminidase-sensitive epitope on CD43 (Leukosialin), a 95-135 kDa type I transmembrane glycoprotein (mucin-type) which is involved in lymphocyte activation. CD43 is expressed by platelets and at high levels on the surface of all leukocytes; it is negative on resting B lymphocytes and erythrocytes.
Imunogênio
Human T lymphocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized. Endotoxin level is less than 0.01 EU/?g of the protein, as determined by the LAL test.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)