Documentos Principais
SAB4700149
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD30-APC antibody produced in mouse
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Ki-1, Anti-TNFRSF8
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 2.617,00
R$ 2.617,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 2.617,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.617,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-268, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF8(943)
Descrição geral
The antibody MEM-268 recognizes extracellular part of CD30 (Ki-1 antigen), a 105 kDa single chain glycoprotein expressed on Hodgkin′s and Reed-Sternberg cells; it is also found in Burkitt′s lymphomas, virus-infected T and B lymphocytes, and on normal B and T lymphocytes after activation (T lymphocytes that produce Th2-type cytokines and on CD4+/CD8+ T lymphocytes that co-express CD45RO and the IL4 receptor).
Imunogênio
Expression vector containing CD30 cDNA (booster suspension of THP-1 cell line)
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)