MABF41
Anti-Interleukin-6 (IL-6) Antibody, clone 1G3
clone AB42_51.38C8.1G3, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 6 (interferon, beta 2), IFN-beta-2, B-cell stimulatory factor 2, interleukin-6, Interferon beta-2, B cell stimulatory factor-2, Hybridoma growth factor, B-cell differentiation factor, CTL differentiation factor, interleukin BSF-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 g/mL of this antibody detected 10 g of human IL-6 recombinant protein.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human IL-6 recombinant protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1