SAB4600115
Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG (H+L), CF™ 594 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 1F8-1E4, purified immunoglobulin
Selecione um tamanho
R$ 831,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 831,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 594 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F8-1E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
fluorescência
λex 593 nm; λem 614 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)