Merck
Todas as fotos(11)
Documentos Principais
SAB4504389
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eIF4E (pSer209) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.890,00
R$ 3.890,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.890,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.890,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer209)
Informações sobre genes
human ... EIF4E(1977)
Categorias relacionadas
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human eIF4E around the phosphorylation site of Ser209.
Immunogen Range: 168-217
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marjorie Buist et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Eukaryotic gene expression is controlled at multiple levels, including gene transcription and protein translation initiation. One molecule with key roles in both regulatory mechanisms is methyl CpG binding protein 2 (MeCP2). MECP2 gain- and loss-of-function mutations lead to Rett Syndrome