SAB4502482
Anti-PTGER3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EP3 subtype, PGE receptor, PGE2-R, Prostaglandin E2 receptor EP3 subtype, Prostanoid EP3 receptor
Selecione um tamanho
R$ 3.950,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.950,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGER3(5733)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 16-65
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)