Key Documents
SAB4501385
Sigma-Aldrich
Anti-HEXB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
β-N-acetylhexosaminidase, β-hexosaminidase β, HCC-7, cervical cancer proto-oncogene 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 63 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HEXB(3074)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-HEXB Antibody detects endogenous levels of total HEXB protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEXB.
Immunogen Range: 481-530
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Evan Woodley et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 12, 47-57 (2018-12-12)
GM2 gangliosidoses are a family of severe neurodegenerative disorders resulting from a deficiency in the β-hexosaminidase A enzyme. These disorders include Tay-Sachs disease and Sandhoff disease, caused by mutations in the HEXA gene and HEXB gene, respectively. The HEXA and