SAB4501173
Anti-Connexin 43 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
CX43, CXA1, CXN-43, Connexin 43, Gap junction 43 kDa heart protein
Selecione um tamanho
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Connexin 43 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 226-275
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)