SAB4301759
Anti-PRDX4
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4
Selecione um tamanho
R$ 2.349,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.349,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de adesão
NP_006397
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX4(10549)
1 of 4
Este Item | HPA067039 | SAB5700695 | SAB4500128 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human, rat, mouse |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)