Documentos Principais
SAB4301032
Sigma-Aldrich
Anti-AGRN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AGRIN, AGRN, FLJ45064, agrin proteoglycan
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.349,00
R$ 2.349,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.349,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.349,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.6 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_940978.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGRN(375790)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total AGRN protein.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human agrin
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Linjing Li et al.
Technology in cancer research & treatment, 23, 15330338241277584-15330338241277584 (2024-08-19)
Pyroptosis is a programmed cell death, which garners increasing attention by relating to immune and therapy response. However, the role of pyroptosis in colorectal cancer (CRC) remains unclear. Our study mainly to explore the role of pyroptosis in CRC. The