Documentos Principais
SAB4300602
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR (Ab-1197) antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ERBB antibody produced in goat, Anti-ERBB1 antibody produced in goat, Anti-HER1 antibody produced in goat, Anti-PIG61 antibody produced in goat, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in goat
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.443,00
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04338
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.443,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04338
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~175 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(A-E-Y-L-R)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) is a transmembrane protein that exerts tyrosine kinase activity upon ligand induced activation. EGFR can be activated by binding EGF or at least six other structurally related protein ligands, including transforming growth factor-α (TGF-α), heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF), betacellulin (BTC), amphiregulin, epiregulin and epigen. The gene encoding it is localized on human chromosome 7p11.2.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 1195-1199 (A-E-Y-L-R), according to the protein EGFR.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Upon activation by ligands, epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) initiates a signaling cascade which includes dimerization and internalization, tyrosine phosphorylation, DNA synthesis of target genes, and, ultimately, cell proliferation. EGFR signaling plays a role in the growth and differentiation of normal cells, but elevated EGFR activity is correlated with the development and pathogenesis of certain cancers.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Receptor for EGF, but also for other members of the EGF family, as TGF-alpha, amphiregulin, betacellulin, heparin-binding EGF-like growth factor, GP30 and vaccinia virus growth factor. Is involved in the control of cell growth and differentiation.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A chromosomal region 7p11.2 transcript map: its development and application to the study of EGFR amplicons in glioblastoma.
Eley GD
Neuro-Oncology, 4(2), 86-94 (2002)
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)