SAB4300564
Anti-SMAD3 (Ab-208) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp586N0721 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686J10186 antibody produced in rabbit, Anti-HSPC193 antibody produced in rabbit, Anti-HsT17436 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 3 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 3.443,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.443,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~52 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(N-L-S-P-N)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD3(4088)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)