MAB3868
Anti-DNA Antibody, single stranded
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ssDNA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TNT-3, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1, kappa
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on paraformaldehyde or B5 fixed tissue sections.
Flow cytometry: 5-10 mg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STAINING PATTERN:
Stains heterochromatic regions of cell nucleus.
Epitope Tags & General Use
Organelle & Cell Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2