Documentos Principais
SAB4300500
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KB1 (Ab-421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-PS6K antibody produced in rabbit, Anti-S6K antibody produced in rabbit, Anti-S6K1 antibody produced in rabbit, Anti-STK14A antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.582,00
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.582,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~70 kDa
~85 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(P-R-T-P-V)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KB1(6198)
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 419-423 (P-R-T-P-V), according to the protein RPS6KB1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Phosphorylates specifically ribosomal protein S6 in response to insulin or several classes of mitogens. Promotes protein synthesis by phosphorylating PDCD4 at 'Ser-67' and targeting it for degradation.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)