SAB4300464
Anti-APP (Ab-668) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AAA antibody produced in rabbit, Anti-ABETA antibody produced in rabbit, Anti-ABPP antibody produced in rabbit, Anti-AD1 antibody produced in rabbit, Anti-amyloid beta (A4) precursor protein antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
100-140 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
( A-V-T-P-E)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- western blotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1