Documentos Principais
SAB4300306
Sigma-Aldrich
Anti-JUN (Ab-93) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-AP1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Jun antibody produced in rabbit, Anti-jun oncogene antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.443,00
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.443,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~43 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(T-P-T-P-T)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 91-95 (T-P-T-P-T), according to the protein JUN.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)