This product has not been validated for use on rat tissue. However, this product recognizes Chondroitin Sulfate-containing Proteoglycans (CSPG) in bovine, human, chicken, and mouse and may also recognize samples from rat. Clone CS-56, has been used with rat tissue in the following citation: Journal of Biomedical Optics, Vol. 16, Issue 2, 027003 (February 2011). https://doi.org/10.1117/1.3549700.
SAB4200696
Anti-Chondroitin Sulfate antibody, Mouse monoclonal
clone CS-56, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
CSPG, chondroitin sulfate proteoglycan
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CS-56, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, chicken, bovine, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using bovine BMGE cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon cancer sections and Biotin/ExtrAvidin ®-Peroxidase staining system.
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
Descrição geral
Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4) or nerve/glial antigen 2 (NG2) is encoded by the gene mapped to human chromosome 15q24.2-15q24.3. It is a growth-inhibitory chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG) produced after spinal cord injury. It has a single glycosaminoglycan (GAG) chain. The protein belongs to the transmembrane chondroitin sulfate proteoglycans family.
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Therapeutic Target in Malignant Cancer
-
Will this work on rat tissue ?
1 answer-