SAB4200867
Anti-PMEL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ME20-M (ME20M) Melanoma-associated ME20 antigen, Melanocyte protein, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma gp100, P1, P100, Premelanosome protein, Silver locus protein homolog
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human melanoma SK-MEL-28 cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Detection of the PMEL band by Immunoblotting is specifically inhibited by the immunogen.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PMEL fibrils have an amyloidogenic nature and share features with pathological amyloids.4 Mutations in PMEL are associated with pigmentation disorders and/or impairments in eye development in various species.1,5,6
PMEL is suggested an excellent model system to study mechanisms of intracellular amyloid formation.1
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)