SAB4200827
Anti- Staphylococcal alpha-Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Alpha-hemolysin (hly)
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
Research area: Microbiome
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~33 kDa
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus (alpha-Toxin (a-Hemolysin) )
concentração
~4 mg/mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 using 1 μg/mL Staphylococcal alpha-Toxin (a-Hemolysin) for coating.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_01121(3920722)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Implicações do diagnóstico
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)