SAB4200807
Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody, Mouse monoclonal
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Cu-Zn, Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SD-G6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD1(6647)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas