S2147
Monoclonal Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody produced in mouse
clone SD-G6, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ALS, Anti-ALS1, Anti-HEL-S-44, Anti-IPOA, Anti-SOD, Anti-STAHP, Anti-hSod1, Anti-homodimer
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SD-G6, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
canine, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: 1:300
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD1(6647)
rat ... Sod1(24786)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3