SAB4200801
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Rabbit immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/mL rabbit IgG for coating
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3