56834
Immunoglobulin G from human serum
≥95% (GE)
Sinônimo(s):
Human IgG
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (GE)
forma
fibers
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
Impurezas
≤1.0% sodium
≤15% water
solubilidade
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Human IgG is purified from normal human serum and contains =1.0% sodium and =15% water.
Aplicação
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution