SAB4200750
Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anit-AGEL, Anit-Actin-depolymerizing factor (ADF), Anit-GSN
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GS-2C4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~85 kDa
reatividade de espécies
rabbit, canine, human, mouse, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2.5 μg/mL using MDCK cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSN(2934)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)