SAB4200705
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
monoclonal, N52
Sinônimo(s):
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Neurofilament 200 (Phos and Non-Phos) antibody, Mouse monoclonal, clone N52, purified from hybridoma cell culture
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N52, monoclonal
peso molecular
~200 kDa
reatividade de espécies
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
pig ... NEFH(100156492)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)