SAB4200639
Monoclonal Anti-DHX9/RHA antibody produced in rat
clone 8E3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ATP−dependent RNA helicase A, Anti-ATP-dependent RNA helicase A, Anti-DDX9, Anti-DEAD/H (Asp−Glu−Ala−Asp/His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp−Glu−Ala−His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9, Anti-DEAH box protein 9, Anti-DHX9, Anti-Ddx9, Anti-HEL-5, Anti-LKP, Anti-NDH2, Anti-NDHII, Anti-Nuclear DNA helicase II (NDHII), Anti-leukophysin, Anti-mHEL-5, Anti-nuclear DNA helicase II, RHA, RNA helicase A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, hamster, rat, bovine, canine, monkey, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Monkey ... DHX9(715453)
canine ... DHX9(480032)
human ... DHX9(1660)
mouse ... Dhx9(13211)
rat ... Dhx9(304859)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1