SAB4200576
Anti-COX2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
R$ 2.589,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.589,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~75 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using RAW-264.7 cells stimulated with LPS
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of RAW-264.7 cells stimulated with LPS, and of HEK-293T cells overexpressing human COX2
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COX2(5743)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)