SAB4200551
Anti-MST1R antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-MST1R variant RON30, Anti-MST1R variant RON62, Anti-Macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase), Anti-PTK8, Anti-PTK8 protein tyrosine kinase 8, Anti-RON, Anti-RON variant E2E3, Anti-c-met-related tyrosine kinase, Anti-macrophage-stimulating protein receptor, Anti-p185-Ron
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~170 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HT-29 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MST1R(4486)
rat ... Mst1r(300999)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)