SAB4200541
Anti-ADAR1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-136 kDa double-stranded RNA-binding protein, Anti-DRADA, Anti-DSH, Anti-G1P1, Anti-IFI-4, Anti-IFI4, Anti-K88DSRBP, Anti-P136, Anti-adenosine deaminase acting on RNA 1-A, Anti-adenosine deaminase, RNA-specific, Anti-double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, Anti-interferon-induced protein 4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HepG2 or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... ADAR(505134)
human ... ADAR(103)
mouse ... Adar(56417)
rat ... Adar(81635)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)