SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Clone 1A6C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~72 kDa
reatividade de espécies
human, rat, monkey, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)