SAB4200108
Anti-TIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone TIN30, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, Anti-TIN2L, Anti-TINF2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TIN30, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TINF2(26277)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)