Documentos Principais
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 567,00
R$ 567,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 567,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
R$ 567,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 22 ‑ 50 L
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
180 mm × 230 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)