Documentos Principais
SAB4100599
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, KRAS-A582
Sinônimo(s):
Anti-C-K-RAS, Anti-K-RAS2A, Anti-K-RAS2B, Anti-K-RAS4A, Anti-K-RAS4B
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 1.936,00
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 1.936,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Anti-KRAS antibody, Mouse monoclonal, clone KRAS-A582, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KRAS-A582, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 27.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable using 5-10ug/ml using HEK-293 cells expressing KRAS
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
Descrição geral
The kirsten rat sarcoma-2 virus oncogene (KRAS) gene is mapped to human chromosome 12p12.1 and belongs to the family of Ras genes. The protein encoded is a small guanosine nucleotide-bound GTPases belonging.
Imunogênio
KRAS purified recombinant protein
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mutation in the KRAS gene causes non small-cell lung cancer and promotes tumor initiation, progression and metastasis. Altered KRAS gene also offers resistance to chemotherapy. It is involved in the signal transduction between epidermal growth factor receptor (EGFR) to the nucleus.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Restoration of mutant K-Ras repressed miR-199b inhibits K-Ras mutant non-small cell lung cancer progression
Jin H, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38(1), 165-165 (2019)
RAS-expanded mutations and HER2 expression in metastatic colorectal cancer: a new step of precision medicine
Valentini AM, et al.
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 26(8), 539-539 (2018)
The RASopathies: developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation
Tidyman WE and Rauen KA
Current Opinion in Genetics & Development, 19(3), 230-236 (2009)