SAB3701102
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 1.625,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.625,00
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)