SAB3701027
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Exoneração de responsabilidade