Documentos Principais
SAB3700897
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.625,00
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.625,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This product was prepared from monospecific polyclonal ascites by immunoaffinity chromatography using Rabbit IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Mouse Serum, Rabbit IgG and Rabbit Serum. No reaction was observed against Goat, Human or Mouse Serum Proteins.
Imunogênio
Rabbit IgG whole molecule
propriedades físicas
Antibody format: IgG
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)