Documentos Principais
SAB3700799
Sigma-Aldrich
Anti-Ferret IgG IgA IgM (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.566,00
R$ 1.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
ferret
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This product was prepared from polyspecific antiserum by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum. This product is suitable for the detection of all Ferret immunoglobulin classes, isotypes and chain combinations.
Imunogênio
Ferret IgG IgA and IgM whole molecules
propriedades físicas
Antibody format: IgG
forma física
Supplied in 0.1 M Sodium Borate, 0.075 M Sodium Chloride, 0.005 M EDTA, pH 8.0
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)