SAB3700756
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
TRITC
Selecione um tamanho
R$ 1.351,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.351,00
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
monkey
técnica(s)
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Reconstituição
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)