Documentos Principais
SAB3700098
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 1.468,00
R$ 1.468,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 1.468,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.468,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
dog
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Rabbit Serum, Dog IgG, Dog IgG F(ab′)2 and Dog Serum. No reaction was observed against Dog IgG F(c).
Imunogênio
Dog IgG F(ab′)2 fragment
propriedades físicas
Antibody format: IgG
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Reconstituição
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)