Documentos
SAB3500884
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 8G9, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.