Documentos Principais
SAB3500886
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 7F4, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.623,00
R$ 2.623,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.623,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.623,00
Check Cart for Availability
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)