Documentos Principais
SAB3500862
Sigma-Aldrich
Anti-KANK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.618,00
R$ 2.618,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.618,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.618,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 149 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KANK1(23189)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500862.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)