Documentos
SAB4501100
Sigma-Aldrich
Anti-KANK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Ankyrin repeat domain-containing protein 25, Matrix-remodeling-associated protein 3, SRC-1-interacting protein, SRC1-interacting protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 91 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KANK2(25959)
Descrição geral
Anti-KANK2 Antibody detects endogenous levels of total KANK2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KANK2.
Immunogen Range: 351-400
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Qing Pei et al.
Biomolecules, 12(3) (2022-03-26)
Acute lung injury is the most common type of organ damage with high incidence and mortality in sepsis, which is a poorly understood syndrome of disordered inflammation. The aims of this study are to explore whether heat shock protein 70