Documentos Principais
SAB3500343
Sigma-Aldrich
Anti-Bax antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Bax
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.092,00
R$ 3.092,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1103
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.092,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.092,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1103
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAX(581)
Descrição geral
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) is a proapoptotic protein of the B-cell lymphoma 2 (BCL2) protein family. The gene encoding it is localized on human chromosome 19q13.33.
Imunogênio
Bax antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human Bax.
Aplicação
Anti-Bax antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) forms a heterodimer with B-cell lymphoma 2 (BCL2) and functions as an apoptotic activator. BAX interacts with and increases the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel (VDAC), which leads to the loss in the mitochondrial membrane potential and the release of cytochrome c. The expression of BAX gene is regulated by the tumor suppressor p53 and BAX has been shown to be involved in p53-mediated apoptosis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500343.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bcl-2 family proteins and cancer
K W Yip
Oncogene (2008)
The role of Bcl-2 and its pro-survival relatives in tumourigenesis and cancer therapy
P N Kelly
Cell Death and Differentiation (2011)
HspB8 mediates neuroprotection against OGD/R in N2A cells through the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway
Zhiping Hu
Brain Research (2016)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review
Nives Pecina-Slaus
Cancer Cell International (2010)
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair