Documentos Principais
SAB3500274
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-APP(AbNT)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.844,00
R$ 4.844,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1151
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.844,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.844,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1151
Nome do produto
Anti-APP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 83 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Imunogênio
APP antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids of human amyloid A4 protein precursor (APP) corresponding to the amino terminus of the 4K Ab peptide generated by b- and g-secretases The peptide sequences are identical to those of ra
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500274.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carla M Yuede et al.
Journal of neurochemistry, 156(5), 658-673 (2020-12-06)
Amyloid-β (Aβ) peptide aggregation into soluble oligomers and insoluble plaques is a precipitating event in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Given that synaptic activity can regulate Aβ generation, we postulated that 5HT2A -Rs may regulate Aβ as well. We
Gayane Hrachia Buniatian et al.
Cells, 9(2) (2020-02-25)
The function and regulation of amyloid-beta (Aβ) in healthy and diseased liver remains unexplored. Because Aβ reduces the integrity of the blood-brain barrier we have examined its potential role in regulating the sinusoidal permeability of normal and cirrhotic liver. Aβ
Hei-Jen Huang et al.
BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 259-259 (2021-10-11)
According to recent evidence, psychobiotics exert beneficial effects on central nervous system-related diseases, such as mental disorders. Lactobacillus plantarum PS128 (PS128), a novel psychobiotic strain, improves motor function, depression, and anxiety behaviors. However, the psychobiotic effects and mechanisms of PS128